4-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24803.09 B24803.18 B24803.30
B24803.09EA 25 EUR
B24803.09 B24803.18 B24803.30
4-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Purity: 98% CAS No.: 3964-56-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 232-235° Beilstein Reference: 2042867 MDL No.: MFCD00002166
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207.45 g/mol
Kookpunt: 232…235 °C
Smeltpunt: 47…50 °C
Dichtheid: 1.617 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002166
CAS nummer: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 3082
ADR: 9 III