2-Bromo-4-chlorophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 695-96-5
Molecular Formula: C6H4BrClO
Formula Weight: 207.46
Flash Point:
Formule:
C₆H₄BrClO Kookpunt: 230…232 °C Smeltpunt: 31…35 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002319 CAS nummer: 695-96-5 EINECS: 211-785-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III |