1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14804.06 A14804.14 A14804.22
A14804.06EA 50.4 EUR
A14804.06 A14804.14 A14804.22
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 64695-78-9 Molecular Formula: C6H2Br2F2 Formula Weight: 271.89 Melting Point: 31-35° Beilstein Reference: 1941132
Formule: C₆H₂Br₂F₂
Kookpunt: 208 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 31…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009890
CAS nummer: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III