3,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15078.14 A15078.22
A15078.14EA 121 EUR
A15078.14 A15078.22
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
3,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 1435-51-4 Molecular Formula: C6H3Br2F Formula Weight: 253.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5770 Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 2353462 MDL No.: MFCD00061119
Formule: C₆H₃Br₂F
Kookpunt: 204…206 °C
Dichtheid: 2,018
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061119
CAS nummer: 1435-51-4