2,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21281.14
B21281.22
B21281.14EA
63.5
EUR
B21281.14
B21281.22
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 1435-52-5
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 3236451
MDL No.: MFCD00010603
Formule:
C₆H₃Br₂F Kookpunt: 216 °C Smeltpunt: 33…35 °C Vlampunt: 101 °C (213 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010603 CAS nummer: 1435-52-5 |