1-Bromo-2,3-difluorobenzeno ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21585.03
B21585.06
B21585.03EA
37
EUR
B21585.03
B21585.06
1-Bromo-2,3-difluorobenzeno ≥98%
1-Bromo-2,3-difluorobenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 38573-88-5
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 69-70°/12mm
MDL No.: MFCD00061136
Formule:
C₆H₃BrF₂ Kookpunt: 69…70 °C (12 mmHg) Dichtheid: 1,724 Vlampunt: 61 °C (141 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061136 CAS nummer: 38573-88-5 |