1-Bromo-2,4-difluorobenzeno ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14098.14 A14098.22 A14098.36
A14098.14EA 42.1 EUR
A14098.14 A14098.22 A14098.36
1-Bromo-2,4-difluorobenzeno ≥98%
1-Bromo-2,4-difluorobenzeno
Purity: 98+% CAS No.: 348-57-2 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.5050 Melting Point: -4° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1680892 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000330
Formule: C₆H₃BrF₂
Kookpunt: 145…146 °C
Smeltpunt: –4 °C
Dichtheid: 1,708
Vlampunt: 51 °C (123 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000330
CAS nummer: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3,III