Bellow connectors
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1047 1048 1049
KART1047EA 200 EUR
KART1047 KART1048 KART1049
Bellow connectors
Adapters Adapters met NS-verbindingen
Bellow connector, PTFE, voor gebruik als flexibele of elastische verbinding om druk en spanning te voorkomen en om trillingen te dempen in opstellingen met genormaliseerde slijpingen.
  • Inert
  • Temperatuurbestendig tot max. 280 °C
  • Zeer goede chemische bestendigheid
Met genormaliseerde slijpstukken. De robuuste structuur met trapezoïdale afdichtingsringen is geschikt voor een medium of hoog vacuüm.