2-Bromo-1,4-difluorobenzeno ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12963.06
A12963.14
A12963.22
A12963.06EA
37.6
EUR
A12963.06
A12963.14
A12963.22
2-Bromo-1,4-difluorobenzeno ≥98%
2-Bromo-1,4-difluorobenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 399-94-0
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: -31°
Boiling Point: 73-75°/65mm
Beilstein Reference: 1680893
MDL No.: MFCD00000345
Formule:
C₆H₃BrF₂ Kookpunt: 73…75 °C (65 mmHg) Smeltpunt: –31 °C Dichtheid: 1,714 Vlampunt: 65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000345 CAS nummer: 399-94-0 EINECS: 206-920-0 |