2-Bromo-1,4-difluorobenzeno
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
HAN00001.1 HAN00001.10 HAN00001.50
MAYBHAN00001.1EA 0 EUR
MAYBHAN00001.1 MAYBHAN00001.10 MAYBHAN00001.50
2-Bromo-1,4-difluorobenzeno
2-Bromo-1,4-difluorobenzeno
Formule: C₆H₃BrF₂
Kookpunt: 158 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –32 °C
Dichtheid: 1,7414 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00000345
CAS nummer: 399-94-0
EINECS: 206-920-0