1-Bromo-2-fluorobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 1072-85-1
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Aromatic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1071819
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000282
Formule:
C₆H₄BrF Kookpunt: 155…157 °C Smeltpunt: –8 °C Dichtheid: 1,601 Vlampunt: 43 °C (109 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000282 CAS nummer: 1072-85-1 EINECS: 214-018-3 UN: 1993 ADR: 3,III |