Maatbekers met handvat
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1086 1087 1088 1089 1090
KART1086EA 11.6 EUR
KART1086 KART1087 KART1088 KART1089 KART1090
Maatbekers met handvat
Bekers
PP, doorschijnend.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 121 °C (voor 20 minuten), langer gebruik bij 100 °C
  • Gladde oppervlakken voor snelle en eenvoudige reiniging
Ideaal voor algemeen laboratoriumgebruik en andere toepassingen. Met schaalverdeling in reliëf en met tuit.