Flessen, smalle hals, gefluoreerd, met schroefdop, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
312097-0004 312097-0008 312097-0016 312097-0032
NALG312097-0004EA 1260 EUR
NALG312097-0004 NALG312097-0008 NALG312097-0016 NALG312097-0032
Flessen, smalle hals, gefluoreerd, met schroefdop, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
HDPE, gefluoreerd, met gefluoreerde PP-schroefdop.
  • Gefluoreerde flessen en voorraadflessen kunnen worden gebruikt voor de meeste zuren, alkaliën en agressieve organische oplosmiddelen
  • De robuuste wanden zijn veilig, duurzaam en bestand tegen splijten en perforaties
  • Oppervlakken van fluorkoolwaterstof aan binnen- en buitenzijde
  • Lekvrij
Fluorering van deze HDPE-flessen en voorraadflessen biedt een voordelig alternatief voor dure fluoropolymeer containers.
Manufactured from Nalgene™ for resistance to permeation, paneling, odor emission, flavor and fragrance loss. Provide superior recepticals for solvents, oils, chemicals and agricultural products.
Certificaten: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP class VI.