Laboratoriumflessen, pressure plus+, smalle hals, met schroefdraad GL 45, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
218105403 218165409 1092234 1092235 1094368 1094367 218102406 218162403
215-0042EA 21.1 EUR
215-0042 215-3268 215-3264 215-3265 215-3267 215-3266 215-3881 215-4190
Laboratoriumflessen, pressure plus+, smalle hals, met schroefdraad GL 45, DURAN®
Flessen Glazen flessen
Flessen, pressure plus+, DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder. Veilig gebruik onder druk of vacuüm, monstername onder druk, opslag van media waaruit gassen ontstaan. Met eenvoudig af te lezen schaalverdeling en groot schrijfveld voor eenvoudige markering, in ingebrand, zeer duurzaam wit keramiek.
  • Blue scale for visual differentiation from the standard laboratory bottle
  • Available in clear or amber glass
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Drukbestendigheid conform DIN ISO 1595. Vacuüm- en/of drukbestendig van –1 tot +1,5 bar dankzij de gewijzigde geometrie (gebaseerd op ISO 4796-1). Wanneer er druk wordt uitgeoefend geldt het volgende: thermische schokbestendigheid 30 K en maximale gebruikstemperatuur 140 °C.
Met opgedrukte traceercode (lotaanduiding).
Bestelinformatie: Uitgietring en schroefdop moeten afzonderlijk besteld worden.