1-Bromo-3,5-difluorobenzeno ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,5-Difluorobromobenzene
A14053.06
A14053.09
A14053.14
A14053.22
A14053.30
A14053.06EA
30.2
EUR
A14053.06
A14053.09
A14053.14
A14053.22
A14053.30
1-Bromo-3,5-difluorobenzeno ≥98%
1-Bromo-3,5-difluorobenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 461-96-1
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: -27°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 1931520
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010305
Formule:
C₆H₃BrF₂ Kookpunt: 140…141 °C Smeltpunt: –27 °C Dichtheid: 1,676 Vlampunt: 44 °C (111 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010305 CAS nummer: 461-96-1 EINECS: 416-710-2 UN: 1993 ADR: 3,III |