Magnetische roerders, MST en MICROSTIRRER
Leverancier: VELP Scientifica
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-1092EA 109 EUR
442-1092
Magnetische roerders, MST en MICROSTIRRER
Roerders Magnetische roerders
Kleine, eenvoudige en effectieve roerders, speciaal ontworpen voor microtitraties.
Pale surface for visualisation of particles and color changes. Remains cold, even after days of continuous use.
Electronic speed regulation: Up to 1100 min⁻¹
Bestelinformatie: Designed for the longest lifespan and guaranteed with two years warranty.