1-Bromo-3,5-difluorobenzeno
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,5-Difluorobromobenzene
SB01205.1 SB01205.10 SB01205.50
MAYBSB01205.1EA 0 EUR
MAYBSB01205.1 MAYBSB01205.10 MAYBSB01205.50
1-Bromo-3,5-difluorobenzeno
1-Bromo-3,5-difluorobenzeno
Formule: C₆H₃BrF₂
Kookpunt: 140 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 1,676 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010305
CAS nummer: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
UN: 1993
ADR: 3,III