1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
107010100 107011000 107015000
ACRO107010100EA 24.2 EUR
ACRO107010100 ACRO107011000 ACRO107015000
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Formule: C₆H₄BrF
Kookpunt: 151 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –8 °C
Dichtheid: 1,593 g/cm³
Vlampunt: 53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000342
CAS nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %