1-Bromo-4-fluorobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11630.0E
A11630.22
A11630.36
A11630.0EEA
467
EUR
A11630.0E
A11630.22
A11630.36
1-Bromo-4-fluorobenzene ≥99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 460-00-4
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5270
Odour: Aromatic
Melting Point: -16°
Boiling Point: 151-153°
Beilstein Reference: 774102
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000342
Formule:
C₆H₄BrF Kookpunt: 151…153 °C Smeltpunt: –16 °C Dichtheid: 1,604 Vlampunt: 60 °C (140 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000342 CAS nummer: 460-00-4 EINECS: 207-300-2 UN: 1993 ADR: 3,III |