Tosylisocyanaat 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
183070250
183071000
183075000
ACRO183070250EA
50.3
EUR
ACRO183070250
ACRO183071000
ACRO183075000
Tosylisocyanaat 96%
Tosylisocyanaat
Formule:
C₈H₇NO₃S Kookpunt: 144 °C (10 mmHg) Smeltpunt: –2 °C Dichtheid: 1,29 g/cm³ Vlampunt: 145 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002030 CAS nummer: 4083-64-1 EINECS: 223-810-8 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |