1,1',1''-Nitrilotripropaan-2-ol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, 1,1',1"-Nitrilotri-2-propanol, Tris(2-hydroxypropyl)amine
245760010
245760100
245761000
ACRO245760010EA
33.9
EUR
ACRO245760010
ACRO245760100
ACRO245761000
1,1',1''-Nitrilotripropaan-2-ol 98%
1,1',1''-Nitrilotripropaan-2-ol
Formule:
C₉H₂₁NO₃ MW: 191.27 g/mol Kookpunt: 190 °C (23 mmHg) Smeltpunt: 48…52 °C Vlampunt: 160 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004533 CAS nummer: 122-20-3 EINECS: 204-528-4 |
Specification Test Results
Appearance | White to light yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HCl | ≥97.5 % |