Methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A10787.14 A10787.22 A10787.36
A10787.14EA 35.8 EUR
A10787.14 A10787.22 A10787.36
Methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 33924-48-0 Molecular Formula: C9H9ClO3 Formula Weight: 200.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 235-240° Beilstein Reference: 2719088 MDL No.: MFCD00017511
Formule: C₉H₉ClO₃
Kookpunt: 235…240 °C
Dichtheid: 1,259
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017511
CAS nummer: 33924-48-0
EINECS: 251-743-4