(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12114.06 A12114.03
A12114.06EA 91 EUR
A12114.06 A12114.03
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 458-09-3 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 130-133° MDL No.: MFCD00004348
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 130…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004348
CAS nummer: 458-09-3
EINECS: 207-275-8