Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A13239.06 A13239.14
A13239.06EA 23.2 EUR
A13239.06 A13239.14
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 27492-84-8 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00017202
Formule: C₉H₁₁NO₃
Smeltpunt: 154…157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017202
CAS nummer: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9