2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
A14781.03
A14781.06
A14781.03EA
38.2
EUR
A14781.03
A14781.06
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine ≥97%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Purity: 97%
CAS No.: 365-34-4
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Melting Point: 57-63°
Beilstein Reference: 641592
Formule:
C₇H₇F₃N₂ Smeltpunt: 57…63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052687 CAS nummer: 365-34-4 |