Ammonium hexachlorostannate(IV) ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15152.18 A15152.30
A15152.18EA 56.4 EUR
A15152.18 A15152.30
Ammonium hexachlorostannate(IV) ≥98%
Ammonium hexachlorostannate(IV)
Purity: 98% CAS No.: 16960-53-5 Molecular Formula: (NH4)2SnCl6 Formula Weight: 367.48 Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00036340
Formule: H₈Cl₆N₂Sn
Smeltpunt: Dec.
Dichtheid: 2,4
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036340
CAS nummer: 16960-53-5
EINECS: 241-033-2