Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15322.06 A15322.14
A15322.06EA 54.2 EUR
A15322.06 A15322.14
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 35450-36-3 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5640 Boiling Point: 271° Beilstein Reference: 2641378 MDL No.: MFCD00051594
Formule: C₉H₉BrO₃
Kookpunt: 271 °C
Dichtheid: 1,52
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051594
CAS nummer: 35450-36-3