Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17342.0B A17342.30
A17342.0BEA 132 EUR
A17342.0B A17342.30
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone ≥99%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone
Purity: 99% CAS No.: 80-09-1 Molecular Formula: C12H10O4S Formula Weight: 250.28 Melting Point: 245-250° Beilstein Reference: 2052954
Formule: C₁₂H₁₀O₄S
Smeltpunt: 245…250 °C
Dichtheid: 1,366
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002350
CAS nummer: 80-09-1
EINECS: 201-250-5