1,1',1''-Nitrilotripropaan-2-ol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, 1,1',1"-Nitrilotri-2-propanol, Tris(2-hydroxypropyl)amine
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
A19966.36EA 22.6 EUR
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
1,1',1''-Nitrilotripropaan-2-ol 95%
1,1',1''-Nitrilotripropaan-2-ol
Purity: 95% CAS No.: 122-20-3 Molecular Formula: C9H21NO3 Formula Weight: 191.27 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 189-191°/23mm Beilstein Reference: 1071570 MDL No.: MFCD00004533
Formule: C₉H₂₁NO₃
MW: 191.27 g/mol
Kookpunt: 189…191 °C (23 mmHg)
Smeltpunt: 48…52 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004533
CAS nummer: 122-20-3
EINECS: 204-528-4