Cyclopropyl-4-methoxyphenyl ketone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20725.06 B20725.14
B20725.06EA 27.7 EUR
B20725.06 B20725.14
Cyclopropyl-4-methoxyphenyl ketone ≥98%
Cyclopropyl-4-methoxyphenyl ketone
Purity: 98% CAS No.: 7152-03-6 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 158-160°/4.5mm Beilstein Reference: 2046539 MDL No.: MFCD00001296
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Kookpunt: 158…160 °C (4,5 mmHg)
Smeltpunt: 40…44 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001296
CAS nummer: 7152-03-6
EINECS: 230-487-7