4-tert-Amylphenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methyl-2-butyl)phenol, 4-tert-Pentylphenol
B20939.18 B20939.30
B20939.18EA 31.9 EUR
B20939.18 B20939.30
4-tert-Amylphenol ≥99%
4-tert-Amylphenol
Purity: 99% CAS No.: 80-46-6 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Melting Point: 88-89° Boiling Point: 254-256° Merck Reference: 14,7142 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002369
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25 g/mol
Kookpunt: 254…256 °C
Smeltpunt: 88…89 °C
Dichtheid: 0.962
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002369
CAS nummer: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN: 2430
ADR: 8 III