2-Propyl-1,3-propanediol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B22152.03 B22152.06
B22152.03EA 29.8 EUR
B22152.03 B22152.06
2-Propyl-1,3-propanediol ≥98%
2-Propyl-1,3-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 2612-28-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CH(CH2OH)2 Formula Weight: 118.18 MDL No.: MFCD00799394
Formule: C₆H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799394
CAS nummer: 2612-28-4