Ethyl pelargonate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 123-29-5
Molecular Formula: C11H22O2
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Pleasant
Melting Point: -44°
Boiling Point: 227-229°
Beilstein Reference: 1759169
Merck Reference: 14,3838
MDL No.: MFCD00009570
Formule:
C₁₁H₂₂O₂ Kookpunt: 227…229 °C Smeltpunt: –44 °C Dichtheid: 0,866 Vlampunt: 94 °C (201 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009570 CAS nummer: 123-29-5 EINECS: 204-615-7 Merck Index: 14,3838 |