2-Methylpyridin-3-ol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24944.03
B24944.06
B24944.03EA
24.5
EUR
B24944.03
B24944.06
2-Methylpyridin-3-ol ≥99%
2-Methylpyridin-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 1121-25-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 166-169°
Beilstein Reference: 107937
MDL No.: MFCD00082538
Formule:
C₆H₇NO Smeltpunt: 166…169 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082538 CAS nummer: 1121-25-1 EINECS: 214-327-3 |