6-Methylpyridin-3-ol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25014.06
B25014.14
B25014.06EA
22.7
EUR
B25014.06
B25014.14
6-Methylpyridin-3-ol ≥99%
6-Methylpyridin-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 1121-78-4
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 167-171°
Beilstein Reference: 107077
MDL No.: MFCD00006339
Formule:
C₆H₇NO Smeltpunt: 167…171 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006339 CAS nummer: 1121-78-4 EINECS: 214-337-8 |