2,4-Dichloro-5-methoxyaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B25497.06
B25497.03
B25497.14
B25497.06EA
58.8
EUR
B25497.06
B25497.03
B25497.14
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline ≥98%
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 98446-49-2
Molecular Formula: C7H7Cl2NO
Formula Weight: 192.05
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00974410
Formule:
C₇H₇Cl₂NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00974410 CAS nummer: 98446-49-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |