2-Amino-4-chlorothiophenol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Amino-4-chlorobenzenethiol, 2-Amino-4-chlorophenyl mercaptan, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
B25640.06
B25640.14
B25640.06EA
69.1
EUR
B25640.06
B25640.14
2-Amino-4-chlorothiophenol 96%
2-Amino-4-chlorothiophenol
Purity: 96%
CAS No.: 1004-00-8
Molecular Formula: C6H6ClNS
Formula Weight: 159.64
Odour: Unpleasant
Melting Point: 52-59°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00792528
Formule:
C₆H₆ClNS Smeltpunt: 52…59 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00792528 CAS nummer: 1004-00-8 ADR: 8,III |