2,4-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Amino-2,6-difluoroanisole
H26489.03 H26489.06
H26489.03EA 73.9 EUR
H26489.03 H26489.06
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 886499-08-7 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Refractive Index: 1.5130
Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115929
CAS nummer: 886499-08-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III