2,6-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Amino-2,4-difluoroanisole
H26631.03 H26631.06
H26631.03EA 179 EUR
H26631.03 H26631.06
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 144851-62-7 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Refractive Index: 1.5235
Formule: C₇H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115898
CAS nummer: 144851-62-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III