(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26743.03 H26743.06
H26743.03EA 32.8 EUR
H26743.03 H26743.06
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 61278-21-5 Molecular Formula: C3H9NO2 Formula Weight: 91.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.483 Melting Point: 54-56° Boiling Point: 117-119/0.4mm Beilstein Reference: 1719122 Optical Rotation: -28° (c=4, 5M HCl) UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00798260
Formule: C₃H₉NO₂
Kookpunt: 117…119 °C (0,4 mmHg)
Smeltpunt: 54…56 °C
Dichtheid: 1,175
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798260
CAS nummer: 61278-21-5
ADR: 8,III