Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate, 3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
H27297.09
H27297.03
H27297.09EA
135
EUR
H27297.09
H27297.03
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 35450-37-4
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD00210463
Formule:
C₉H₉BrO₃ Smeltpunt: 95…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00210463 CAS nummer: 35450-37-4 |