2-Bromo-6-methoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H31604.03
H31604.06
H31604.03EA
62.8
EUR
H31604.03
H31604.06
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid ≥98%
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 31786-45-5
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
MDL No.: MFCD00800732
Formule:
C₈H₇BrO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00800732 CAS nummer: 31786-45-5 |