4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32340.03
H32340.09
H32340.03EA
32.5
EUR
H32340.03
H32340.09
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 96%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Purity: 96%
CAS No.: 2923-56-0
Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl
Formula Weight: 212.60
Melting Point: ca 210° dec.
MDL No.: MFCD00204233
Formule:
C₇H₈ClF₃N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00204233 CAS nummer: 2923-56-0 |