3-Bromo-5-methoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32635.03 H32635.06
H32635.03EA 35.2 EUR
H32635.03 H32635.06
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 157893-14-6 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 MDL No.: MFCD00266858
Formule: C₈H₇BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00266858
CAS nummer: 157893-14-6