2-Bromo-6-iodopyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34478.03
H34478.06
H34478.03EA
77
EUR
H34478.03
H34478.06
2-Bromo-6-iodopyridine ≥97%
2-Bromo-6-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 234111-08-1
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 139-143°
MDL No.: MFCD08059557
Formule:
C₅H₃BrIN Smeltpunt: 139…143 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08059557 CAS nummer: 234111-08-1 |