1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
H53436.03 H53436.06 H53436.14
H53436.03EA 41.1 EUR
H53436.03 H53436.06 H53436.14
1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne
Purity: 98% CAS No.: 71789-10-1 Molecular Formula: C8H12Si Formula Weight: 136.27 Flash Point: 8°(46°F) Boiling Point: 42°/25mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00066350
Formule: C₈H₁₂Si
Kookpunt: 42 °C (25 mmHg)
Dichtheid: 0,789
Vlampunt: 8 °C (46 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066350
CAS nummer: 71789-10-1
ADR: 3,II