2-Ethylhexylacrylaat ≥98% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 103-11-7
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point: -90°
Boiling Point: 130°/50mm
Beilstein Reference: 1765828
MDL No.: MFCD00009495
Formule:
C₁₁H₂₀O₂ Kookpunt: 130 °C (50 mmHg) Smeltpunt: –90 °C Dichtheid: 0,885 Vlampunt: 79 °C (174 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009495 CAS nummer: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 |