1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 4526-07-2
Molecular Formula: (CH3)3Si-C≡C-C≡C-Si(CH3)3
Formula Weight: 194.43
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1758268
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00009839
Formule:
C₁₀H₁₈Si₂ Smeltpunt: 110…113 °C Dichtheid: 0,752 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009839 CAS nummer: 4526-07-2 UN: 1325 ADR: 4.1,II |