3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
L11996.03
L11996.06
L11996.03EA
55.5
EUR
L11996.03
L11996.06
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 95%
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Purity: 95%
CAS No.: 368-78-5
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 80-83°/9mm
Beilstein Reference: 640075
MDL No.: MFCD00025093
Formule:
C₇H₇F₃N₂ Kookpunt: 80…83 °C (9 mmHg) Dichtheid: 1,348 Vlampunt: 107 °C (224 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00025093 CAS nummer: 368-78-5 EINECS: 206-713-5 |