4-Methyl-2-pyridone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L16188.06
L16188.14
L16188.06EA
73
EUR
L16188.06
L16188.14
4-Methyl-2-pyridone ≥98%
4-Methyl-2-pyridone
Purity: 98+%
CAS No.: 13466-41-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 128-131°
Boiling Point: 186-187°/12mm
Beilstein Reference: 107082
MDL No.: MFCD00134298
Formule:
C₆H₇NO Kookpunt: 186…187 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 128…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134298 CAS nummer: 13466-41-6 |